Learn More
4-(4-Morpholinyl)-anilin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478780 25 g 25 Gramm
15443217 1 g 1 Gramm
11468780 5 g 5 Gramm
11429806 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11478780 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20292.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2524-67-6 | C10H14N2O | 178.235 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-(4-Morpholinyl)anilin wird bei der Herstellung von ZNS-Wirkstoffen verwendet, die auch bei der Farbentwicklung in Fotografien verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säurehydriden, Säurehloriden und Chloroformiaten lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2524-67-6
Summenformel C10H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 178.235
MDL-Nummer MFCD00006169
InChI-Schlüssel PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
PubChem CID 75655
IUPAC-Name 4-Morpholin-4-Ylanilin
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Morpholinyl)aniline
Schmelzpunkt 129°C to 133°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 150957
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethyl acetate.
Formelmasse 178.24
Reinheit (%) ≥98%