missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(4-Methylpiperazino)Benzoesäure, 97 %, Maybridge

Marke:  Maybridge CC18701EB

Additional Details : CAS : 86620-62-4 Gewicht : 0.07500kg

Menge 25g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10041524

  • 448.39 CHF / 25 Gramm


Voraussichtliches Versanddatum: 19-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

86620-62-4
220.272
UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N
736532
CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
C12H16N2O2
MFCD02682063
4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoesäure

Spezifikation

4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid
25g
96.5
97%
MFCD02682063
UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoesäure
736532
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
86620-62-4
100.0
C12H16N2O2
4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p
CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
220.272
220.27
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate