Learn More
4-(4-Methylpiperazino)acetophenon 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10764081 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10764081 250 mg Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10764081 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 152912500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methylpiperazino)acetophenone
Namenshinweis 98%
CAS 26586-55-0
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 96°C to 100°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H18N2O
MDL-Nummer MFCD00023297
Menge 250 mg
Synonym 1-4-4-methylpiperazino phenyl-1-ethanone, 1-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl ethanone, p-4-methylpiperazino-acetophenone, acetophenone, 4'-4-methyl-1-piperazinyl, 1-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-4-methyl-1-piperazinyl phenyl, ethanone,1-4-4-methyl-1-piperazinyl phenyl
InChI-Schlüssel IRIZGAMYKHTLKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCN(CC2)C
IUPAC-Name 1-[4 -(4 -Methylpiperazin-1-yl)phenyl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 218.3
PubChem CID 33551
Formelmasse 218.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke