Learn More
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 218.3 |
| Reinheit (%) | 97% |