Learn More
4,4'-Methylendibenzonitril, Mikromol™
Artikelnummer. 17981236
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17981236 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17981236 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1143.120025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4,4'-Methylendibenzonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-(1-Methylene) bis-Benzonitrile
CAS 10466-37-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4,4'-(1-Methylene) bis-Benzonitrile
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15H10N2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzonitrile, 4,4'-methylenebis-, Benzonitrile, 4,4'-methylenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[benzonitrile], 4,4'-Dicyanodiphenylmethane, NSC 174860, 4,4'-Methylenedibenzonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C15H10N2/c16-10-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(11-17)8-4-13/h1-8H,9H2
SMILES N#Cc1ccc(Cc2ccc(cc2)C#N)cc1
IUPAC-Name 4-[(4-Cyanophenyl)methyl]benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 218.25
Menge 25 mg
Formelmasse 218.0844 g/mol