Learn More
4,4'-Methylenbis(phenylisocyanat), TRC
Artikelnummer. 30478561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478561 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478561 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM227380100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylmethan-4,4'-diisocyanate
CAS 101-68-8
Summenformel C15 H10 N2 O2
Menge 100 g
Synonym Isocyanic acid, methylenedi-p-phenylene ester (6CI,8CI), 1,1'-Methylenebis[4-isocyanatobenzene], 4,4'-Bis(isocyanatophenyl)methane, 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane, 4,4'-Diphenylmethane diisocyanate, 4,4'-MDI, 4,4'-Methylenebis(isocyanatobenzene), 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate), 4,4'-Methylenebis(phenylisocyante), 4,4'-Methylenedi(phenyl isocyanate), 4,4'-Methylenedi-p-phenylene diisocyanate, 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, 4,4'-Methylenediphenylene isocyanate, Bis(1,4-isocyanatophenyl)methane, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, Bis(isocyanatophenyl)methane, Bis(p-isocyanatophenyl)methane, Di(4-isocyanatophenyl)methane, Diisocyanatodiphenylmethane, Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Diphenylmethane diisocyanate, Diphenylmethyl diisocyanate, Diphenylmethylene 4,4'-diisocyanate, Diphenylmethylene diisocyanate, Isocyanic acid, diphenylmethylene ester, MDI, Methylbis(4-phenylisocyanate), Methyldi-p-phenylene isocyanate, Methylene diisocyanate, Methylene diphenyl diisocyanate, Methylenebis(4-isocyanatobenzene), Methylenebis(4-phenyl isocyanate), Methylenebis(4-phenylene isocyanate), Methylenebis(p-phenyl isocyanate), Methylenebis(p-phenylene isocyanate), Methylenebis(phenyl isocyanate), Methylenebis-p-phenylene diisocyanate, Methylenebisphenylene diisocyanate, Methylenedi-p-phenylene diisocyanate, Methylenedi-p-phenylene isocyanate, Methylenediphenylisocyanate, NSC 9596, p,p'-Diphenylmethane diisocyanate, p,p'-Methylenebis(phenyl isocyanate), p,p'-Methylenediphenyl diisocyanate, Diphenylmethan-4,4'-diisocyanate
InChI-Formel InChI=1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
SMILES O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
IUPAC-Name 1-Isocyanat-4-[(4-isocyanatphenyl)methyl]Benzol
Molekulargewicht (g/mol) 250.25
Formelmasse 250.0742