Learn More
4,4'-Methylen-bis-(Phenylisocyanat), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046685
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
101-68-8
C15H10N2O2
250.257
MFCD00036131
UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate
7570
CHEBI:53218
1-Isocyanat-4-[(4-isocyanatphenyl)methyl]Benzol
C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O
101-68-8
C15H10N2O2
250.257
MFCD00036131
UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate
7570
CHEBI:53218
1-Isocyanat-4-[(4-isocyanatphenyl)methyl]Benzol
C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O
4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate) acts as a monomer in the production of polyurethane. The rigid polyurethane foams are good thermal insulators, which find applications in all freezers and refrigerators, as well as in buildings. It is also used as an industrial strength adhesive, which is available to end consumers as various high-strength bottled glue preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Methylenbis(phenylisocyanat) wirkt als Monomer bei der Herstellung von Polyurethan. Die Polyurethan-Hartschäume sind gute thermische Isolatoren, die in allen Tiefkühlgeräten und Kühlschränken sowie in Gebäuden eingesetzt werden können. Es wird auch als Industriehaftkleber verwendet, der Endverbrauchern als verschiedene hochfeste, abgefüllte Klebstoffpräparate zur Verfügung steht.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Aceton, Benzol und Kerosin.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wasser, Aminen, starken Basen, Alkoholen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
Schmelzpunkt 41°C to 44°C
Dichte 1.239
Siedepunkt 194°C (5 mmHg)
Flammpunkt 196°C (385°F)
Geruch Weak, Characteristic
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 797662
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in acetone,benzene and kerosene.
Formelmasse 250.26
Reinheit (%) 98%