Learn More
4-(4-Methoxyphenyl)Buttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10661253 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10661253 5 g Glasflasche 5 Gramm
10129881 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10661253 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 172440050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4521-28-2 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4521-28-2
Summenformel C11H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00004404
InChI-Schlüssel LZHMNCJMXQKSBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methoxyphenyl butyric acid, 4-4-methoxyphenyl butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-methoxy, 4-4-methoxyphenyl butyricacid, 4-4-methoxyphenyl-1-butyric acid, p-methoxy-g-phenylbutyric acid, pubchem15207, 4-methoxybenzenebutyric acid, 4-p-methoxyphenylbutyric acid
PubChem CID 78280
IUPAC-Name 4-(4-methoxyphenyl)Butansäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 56.0°C to 61.0°C
Farbe Creme bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4(CH2)3CO2H
Menge 5 g
Beilstein 10,IV,683
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.