missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-([4-(Methoxycarbonyl)-phenyl]-ethynyl)-benzolboronsäurepinakolester, 95%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15449395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15449395 5 g 5 Gramm
15439395 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15449395 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51900.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1448637-05-5
Summenformel C22H23BO4
Molekulargewicht (g/mol) 362.23
MDL-Nummer MFCD16294527
InChI-Schlüssel SGGJQXOMPWFXNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl benzoate, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylethynyl-benzoic acid methyl ester, amtb207, 4-4-methoxycarbonyl phenyl ethynyl benzeneboronic acid pinacol ester, methyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl benzoate, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylethynyl benzoic acid methyl ester
PubChem CID 71306515
IUPAC-Name Methyl 4-[2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Ethynyl]Benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-([4-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 5 g
Formelmasse 362.23
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.