Learn More
4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)-phenylboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11906571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11906571 1 g 1 Gramm
11916571 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11906571 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445080010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1073354-18-3 | Molecular Formula: C19H31BN2O2 | Molecular Weight: 330.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073354-18-3
Summenformel C19H31BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 330.28
MDL-Nummer MFCD06795656
InChI-Schlüssel CSORKGLMGUQQOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-isopropylpiperizinyl phenylboronic acid, pinacol ester, 1-isopropyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine, 4-4-isopropylpiperizinyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-isopropylpiperizinyl phenylboronicacid,pinacolester, 4-4-isopropylpiperazinyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-isopropylpiperizinyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4-4-isopropylpiperazin-1-yl phenylboronic acid pinacol ester, 1-propan-2-yl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine, 1-isopropyl-4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine
PubChem CID 17750254
IUPAC-Name 1-Propan-2-yl-4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Piperazin
SMILES CC(C)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 139°C to 141°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 330.28
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.