Learn More
4,4'-Isopropylidendiphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-151491
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
80-05-7
C15H16O2
228.29
MFCD00002366
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian
6623
CHEBI:33216
4-[2-(4-Hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
80-05-7
C15H16O2
228.29
MFCD00002366
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian
6623
CHEBI:33216
4-[2-(4-Hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,4′-Isopropylidenediphenol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 155.0°C to 158.0°C
Farbe Gelb bis orange
Siedepunkt 220.0°C (4.0 mmHg)
Flammpunkt 227°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)2C(C6H4OH)2
Menge 100 g
Beilstein 06,1011
Merck Index 15,1298
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies, soluble in alcohol, slightly soluble in ccl4
Formelmasse 228.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Isopropylidenediphenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.