Learn More
4-(4-Isocyanatopyrid-2-yl)Morpholin, ≥90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10406613
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
876316-43-7
C10H11N3O2
205.22
MFCD08271914
LRVCWTODNVVIOK-UHFFFAOYSA-N
4-4-isocyanatopyrid-2-yl morpholine, 4-4-isocyanatopyridin-2-yl morpholine, morpholine,4-4-isocyanato-2-pyridinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-isocyanate, 4-4-isocyanatopyrid-2-yl-morpholine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine
18525762
4-(4-Isocyanatopyridin-2-yl)morpholin
O=C=NC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
876316-43-7
C10H11N3O2
205.22
MFCD08271914
LRVCWTODNVVIOK-UHFFFAOYSA-N
4-4-isocyanatopyrid-2-yl morpholine, 4-4-isocyanatopyridin-2-yl morpholine, morpholine,4-4-isocyanato-2-pyridinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-isocyanate, 4-4-isocyanatopyrid-2-yl-morpholine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine
18525762
4-(4-Isocyanatopyridin-2-yl)morpholin
O=C=NC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Chemischer Name oder Material 4-(4-Isocyanatopyrid-2-yl)morpholine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.22
Reinheit (%) 95%