Learn More
4-(4-Iodobenzyl)morpholin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10720364
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10720364 10 g 10 Gramm
10536133 1 g 1 Gramm
10198304 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10720364 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29311EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 299159-27-6
Summenformel C11H14INO
Molekulargewicht (g/mol) 303.143
MDL-Nummer MFCD04974051
InChI-Schlüssel IYDFKIKPNVVXQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-iodobenzyl morpholine, 4-4-iodophenyl methyl morpholine, 4-4-iodo-benzyl-morpholine, 4-iodobenzyl morpholine, 4-morpholinomethyliodobenzene
PubChem CID 2795500
IUPAC-Name 4-[(4-iodphenyl)methyl]Morpholin
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Iodobenzyl)morpholine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 303.14
Reinheit (%) 95%