Learn More
4-(4-Iodobenzyl)morpholin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-(4-Iodobenzyl)morpholine |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 303.14 |
| Reinheit (%) | 95% |