Learn More
4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-on, Mikromol™
Artikelnummer. 17922246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17922246 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17922246 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0675.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone
CAS 5471-51-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H12 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Dobutamine Hydrochloride Imp. B (EP), Dobutamine Imp. B (EP), 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one, Dobutamine Hydrochloride Impurity B, Dobutamine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
SMILES CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Menge 100 mg
Formelmasse 164,0837 g/mol