Learn More
4-(4'-Hydroxyphenyl)-2-Butanon, TRC
Artikelnummer. 30133921
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133921 100 mg 100 Milligramm
30004080 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133921 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH949105100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5471-51-2
Summenformel C10 H12 O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Synonym Frambinone, 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one, 2-Butanone, 4-(4-hydroxyphenyl)-, 2-Butanone, 4-(p-hydroxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone, (4-Hydroxybenzyl)acetone, (p-Hydroxybenzyl)acetone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 1-(p-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(3-Oxobutyl)phenol, 4-(4-Hydroxy-1-phenyl)-2-butanone, 4-(4'-Hydroxyphenyl)-2-butanone, 4-(p-Hydroxyphenyl)-2-butanone, Frambinone, NSC 26515, Oxyphenylon, Raspberry ketone, Rheosmin
IUPAC-Name 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-on
SMILES CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
Formelmasse 164.0837
Reinheit (%) >95%