Learn More
4-(4'-Hydroxyphenyl)-2-Butanon-d5, TRC
Artikelnummer. 30389231
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30389231 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389231 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94910710MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182219-43-8
Summenformel C10H7D5O2
Molekulargewicht (g/mol) 169.23
Synonym 2-Butanone-1,1,1,3,3-d5, 4-(4-hydroxyphenyl)- (9CI), 1,1,1,3,3-Pentadeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one, 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one-1,1,1,3,3-D5, (p-Hydroxybenzyl)acetone-d5, 1-(p-Hydroxyphenyl)-3-butanone-d5, Frambinone-d5, Oxyphenylon-d5, Raspberry ketone-d5, Rheosmin-d5
IUPAC-Name 1,1,1,3,3-Pentadeuterio-4-(4-Hydroxyphenyl)Butan-2-1
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])Cc1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4'-Hydroxyphenyl)-2-butanone-d5
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2
Formelmasse 169.1151