Learn More
4-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)-2-Butanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355045
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11355045 1 g 1 Gramm
11456227 5 g 5 Gramm
11466227 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355045 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25150.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 122-48-5 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-48-5
Summenformel C11H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00048232
InChI-Schlüssel OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym zingerone, vanillylacetone, zingiberone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl butan-2-one, zingherone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-butanone, gingerone, vanillyl acetone, 0-paradol, 2-butanone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 31211
ChEBI CHEBI:68657
IUPAC-Name 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)butan-2-on
SMILES CC(=O)CCC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone
Schmelzpunkt 39°C to 42°C
Menge 1 g
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 97%