Learn More
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468890
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468890 100 g 100 Gramm
11428297 5 g 5 Gramm
11438297 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468890 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18370.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1478-61-1 | C15H10F6O2 | 336.23 g/mol
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol is used to cross-link and cure fluoroelastomers. is also used as a monomer in the synthesis of specialty polymers. Polymers containing Bisphenol AF are useful in high temperature composites, in electronic materials and other specialty applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-(Hexafluorisopropyliden)diphenol wird für die Querverbindung und Aushärtung von Fluorelastomeren verwendet. Wird auch als Monomer bei der Synthese von Spezialpolymeren verwendet. Polymere, die Bisphenol AF enthalten, eignen sich für Hochtemperatur-Verbundwerkstoffe, elektronische Materialien und andere Spezialanwendungen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1478-61-1
Summenformel C15H10F6O2
Molekulargewicht (g/mol) 336.23
MDL-Nummer MFCD00000439
InChI-Schlüssel ZFVMWEVVKGLCIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bisphenol af, 4,4'-hexafluoroisopropylidene diphenol, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl hexafluoropropane, hexafluorobisphenol a, biphenol af, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl diphenol, hexafluoroisopropylidenebis 4-hydroxybenzene, hexafluorodiphenylolpropane, hexafluoroacetone bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl perfluoropropane
PubChem CID 73864
ChEBI CHEBI:72754
IUPAC-Name 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Schmelzpunkt 158°C to 162°C
Siedepunkt 400°C
Menge 100 g
Beilstein 1891568
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 336.24
Reinheit (%) 98%