Learn More
4-(4-Formyl-3,5-Dimethoxyphenoxy)Buttersäure, 97 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butyric acid |
Schmelzpunkt | 166.0°C to 169.5°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Synonym | 4-4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy butanoic acid, 4-4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy butyric acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxy butyric acid, 4-3', 5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxy butyric acid, bal linker, ambotzrl-1072, 4-4-formyl-3,5-dimethoxy-phenoxy butanoic acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxybutyricacid, 4-3,5-dimethoxy-4-formylphenoxy butanoic acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formylphenoxy butyric acid |
Formelmasse | 268.27 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butyric acid, 97%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.