missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(4-Formyl-3,5-Dimethoxyphenoxy)Buttersäure, 97 %, Thermo Scientific™™

Catalog Number p-7077489
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
197304-21-5
C13H16O6
268.27
MFCD01317805
SEJSVFHBVLKHLB-UHFFFAOYSA-N
2758419
4-(4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butanoic acid
COC1=CC(OCCCC(O)=O)=CC(OC)=C1C=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
197304-21-5
C13H16O6
268.27
MFCD01317805
SEJSVFHBVLKHLB-UHFFFAOYSA-N
2758419
4-(4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butanoic acid
COC1=CC(OCCCC(O)=O)=CC(OC)=C1C=O
Chemischer Name oder Material 4-(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butyric acid
Schmelzpunkt 166.0°C to 169.5°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy butanoic acid, 4-4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy butyric acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxy butyric acid, 4-3', 5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxy butyric acid, bal linker, ambotzrl-1072, 4-4-formyl-3,5-dimethoxy-phenoxy butanoic acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxybutyricacid, 4-3,5-dimethoxy-4-formylphenoxy butanoic acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formylphenoxy butyric acid
Formelmasse 268.27
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butyric acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'