Learn More
4-(4-Fluorphenylsulfamoyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15440816
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15440816
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54141.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957121-13-0
Summenformel C12H11BFNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 295.091
MDL-Nummer MFCD09800889
InChI-Schlüssel MFWQIJUPTCPQPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-fluorophenyl 4-boronobenzenesulfonamide, 4-n-4-fluorophenyl sulfamoyl phenyl boronic acid, 4-4-fluorophenyl sulfamoyl phenylboronic acid, 4-n-4-fluorophenyl sulphamoyl benzeneboronic acid, acmc-209s4p, 4-borono-n-4-fluorophenyl benzenesulphonamide, 4-4-fluorophenyl sulfamoyl phenyl boronic acid, 4-n-4-fluorophenyl sulfamoyl phenylboronic acid, 4-n-4-fluorophenyl sulfamoyl phenyl boronicacid
PubChem CID 44717721
IUPAC-Name [4-[(4-fluorphenyl)sulfamoyl]phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorophenylsulfamoyl)benzeneboronic acid
Menge 250 mg
Beilstein 23848264
Formelmasse 295.09
Reinheit (%) 97%