Learn More
4-(4-Fluorophenyl)Buttersäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15473347 250 mg 250 Milligramm
11321969 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26035.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 589-06-0 | C10H11FO2 | 182.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-06-0
Summenformel C10H11FO2
Molekulargewicht (g/mol) 182.19
MDL-Nummer MFCD03788503
InChI-Schlüssel XVQYBBYOYJXQBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorophenyl butanoic acid, 4-4-fluorophenyl butyric acid, 4-4-fluoro-phenyl-butyric acid, 4-p-fluorophenyl butyric acid, benzenebutanoic acid, 4-fluoro, 4-4-fluorophenyl butanoicacid, acmc-1awzu, 4-fluorobenzenebutanoic acid, 4-4-fluorophenyl butyricacid, benzenebutanoic acid,4-fluoro
PubChem CID 68524
IUPAC-Name 4-(4-fluorophenyl)butanoic acid
SMILES OC(=O)CCCC1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Schmelzpunkt 44°C to 46°C
Menge 250 mg
Formelmasse 182.2
Reinheit (%) 97%