missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-(4-Fluorphenyl)-4-hydroxypiperidin, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H63892.MD

Additional Details : CAS : 3888-65-1 Gewicht : 0.00025kg

Menge 250mg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15440849

  • 35.48 CHF / 250 Milligramm


Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

3888-65-1
195.237
QXWRXWPNHLIZBV-UHFFFAOYSA-N
77497
C1CNCCC1(C2=CC=C(C=C2)F)O
C11H14FNO
MFCD00023146
4-4-fluorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-fluorophenyl, 4-4-fluorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-fluorophenyl-4-piperidinol, 4-fluorophenyl-4-hydroxylpiperidinehydrochloride, 4-4-fluoro-phenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol,4-4-fluorophenyl, 4-4-fluorophenyl-4hydroxypiperidine, 4-hydroxy-4-4-fluorophenyl piperidine, 4-4-fluorophenyl-4-hydroxy piperidine
4-(4-Fluorphenyl)Piperidin-4-ol

Spezifikation

4-(4-Fluorophenyl)-4-hydroxypiperidine
3888-65-1
MFCD00023146
QXWRXWPNHLIZBV-UHFFFAOYSA-N
4-(4-Fluorphenyl)Piperidin-4-ol
77497
Fest
250mg
C11H14FNO
4-4-fluorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-fluorophenyl, 4-4-fluorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-fluorophenyl-4-piperidinol, 4-fluorophenyl-4-hydroxylpiperidinehydrochloride, 4-4-fluoro-phenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol,4-4-fluorophenyl, 4-4-fluorophenyl-4hydroxypiperidine, 4-hydroxy-4-4-fluorophenyl piperidine, 4-4-fluorophenyl-4-hydroxy piperidine
C1CNCCC1(C2=CC=C(C=C2)F)O
195.237
195.23
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation