Learn More
4-(4-fluorphenyl)-3-thiosemicarbazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488899
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 15488899
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09482.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
CAS 330-94-9
Schmelzpunkt ∽179°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Summenformel C7H8FN3S
MDL-Nummer MFCD00041294
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2804705
Synonym 4-4-fluorophenyl-3-thiosemicarbazide, n-4-fluorophenyl hydrazinecarbothioamide, 1-amino-3-4-fluorophenyl thiourea, 3-amino-1-4-fluorophenyl thiourea, hydrazinecarbothioamide, n-4-fluorophenyl, 4-fluorophenyl amino hydrazinomethane-1-thione, acmc-1bn9a, 4-4-fluorophenyl thiosemicarbazide, 1-azanyl-3-4-fluorophenyl thiourea
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel HDQJJEUAWXLNCD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=S)NN)F
IUPAC-Name 1-amino-3-(4-fluorphenyl)thiourea
Molekulargewicht (g/mol) 185.22
PubChem CID 737149
Formelmasse 185.22
Reinheit (%) 98%