Learn More
4-(4-Fluorbenzoyl)pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11496026
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
41538-36-7
C12H8FNO
201.20
MFCD02683088
WTRWBYGUMQEFFI-UHFFFAOYSA-N
4-4-fluorobenzoyl pyridine, 4-fluorophenyl pyridin-4-yl methanone, methanone, 4-fluorophenyl-4-pyridinyl, 4-fluorophenyl-pyridin-4-ylmethanone, 4-fluorophenyl 4-pyridyl ketone, acmc-20amw5, d0j0wo, 4-pyridyl p-fluorophenyl ketone, 4-4-fluorophenyl carbonyl pyridine, 4-fluorophenyl 4-pyridinyl methanone
7023019
FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=NC=C1
41538-36-7
C12H8FNO
201.20
MFCD02683088
WTRWBYGUMQEFFI-UHFFFAOYSA-N
4-4-fluorobenzoyl pyridine, 4-fluorophenyl pyridin-4-yl methanone, methanone, 4-fluorophenyl-4-pyridinyl, 4-fluorophenyl-pyridin-4-ylmethanone, 4-fluorophenyl 4-pyridyl ketone, acmc-20amw5, d0j0wo, 4-pyridyl p-fluorophenyl ketone, 4-4-fluorophenyl carbonyl pyridine, 4-fluorophenyl 4-pyridinyl methanone
7023019
FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=NC=C1
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine is used for increasing cardiac contractility and for the treatment of congestive heart failure, and pharmaceutical compositions and for the preparation thereof.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridin wird zur Erhöhung der kardialen Kontraktilität und zur Behandlung von kongestiver Herzinsuffizienz, pharmazeutischen Zusammensetzungen und zur Vorbereitung dieser Kongestivität verwendet.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Menge 1 g
IUPAC-Name 4-(4-Fluorbenzoyl)pyridin
Formelmasse 201.2
Reinheit (%) 99%