Learn More
4,4-Diphenyl-2-Butanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431508 5 g 5 Gramm
11421508 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13847.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5409-60-9 | C16H16O | 224.303 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5409-60-9
Summenformel C16H16O
Molekulargewicht (g/mol) 224.303
MDL-Nummer MFCD00017619
InChI-Schlüssel FPHXYKLKNOEKTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-diphenyl-2-butanone, 4,4'-diphenyl-2-butanone, benzhydrylaceton, acmc-20amsh, 4,4-diphenyl-butan-2-one, 2-butanone,4,4-diphenyl, methyl-2,2-diphenylethyl ketone
PubChem CID 79421
IUPAC-Name 4,4-diphenylbutan-2-on
SMILES CC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material 4,4-Diphenyl-2-butanone
Menge 5 g
Formelmasse 224.3
Reinheit (%) 98%