Learn More
4,4'-Dimethyldiphenylamin, TRC
Artikelnummer. 30388522
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388522 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388522 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4569255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethyldiphenylamine
CAS 620-93-9
Summenformel C14H15N
Menge 5 g
Synonym 4-Methyl-N-(4-methylphenyl)benzenamine, 4,4'-Dimethyldiphenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C14H15N/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15H,1-2H3
SMILES CC(C=C1)=CC=C1NC2=CC=C(C)C=C2
IUPAC-Name Di-p-tolylamin
Molekulargewicht (g/mol) 197.28
Formelmasse 197.12