Learn More
4,4-Dimethylcyclohexan-1-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4, 4-Dimethylcyclohexan-1-ol |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4,4-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-cyclohexanol, cyclohexanol,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanol, 4,4-dimethyl cyclohexan-1-ol |
| Formelmasse | 128.21 |
| Reinheit (%) | 95% |