Learn More
4,4'-Dimethylbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456097
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11456097
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25089.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 613-33-2 | C14H14 | 182.266 g/mol
4,4'-Dimethylbiphenyl is used in the preparation of biphenyl-4,4’-dicarboxylic acid, which acts as a monomer utilized in the synthesis of linear long chain polymer through polycondensation reaction. It is used to prepare 4-(4'-methylphenyl)benzaldehyde by selective photoxygenation reaction using 9-phenyl-10-methylacridinium perchlorate as a catalyst under visible light irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Dimethylbiphenyl wird bei der Herstellung von Biphenyl-4,4'-Dicarbonsäure verwendet, die als Monomer zur Synthese von linearem langkettigen Polymer durch Polykondensationsreaktion dient. Wird als Katalysator unter sichtbarer Lichtbestrahlung zur Herstellung 4 von -(4′-Methylphenyl)Benzaldehyd durch selektive Photoxygenierungsreaktion mit 9-Phenyl-10-Methylacidiniumperchlorat verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-33-2
Summenformel C14H14
Molekulargewicht (g/mol) 182.266
MDL-Nummer MFCD00008545
InChI-Schlüssel RZTDESRVPFKCBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethylbiphenyl, 4,4'-bitolyl, 4,4'-dimethyldiphenyl, bi-p-tolyl, di-p-tolyl, p,p'-bitolyl, 4,4'-dimethyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-ditolyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dimethyl, 4,4'-dimethyl-biphenyl
PubChem CID 11941
IUPAC-Name 1-Methyl-4-(4-methylphenyl)benzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethylbiphenyl
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Siedepunkt 295°C
Menge 1 g
Beilstein 1856053
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 182.27
Reinheit (%) 99%