Learn More
4,4'-Dimethylbenzophenon, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10239980 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10239980 10 g Glasflasche 10 Gramm
10370344 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10239980 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 408220100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 611-97-2 | C15H14O | 210.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-97-2
Summenformel C15H14O
Molekulargewicht (g/mol) 210.28
MDL-Nummer MFCD00017214
InChI-Schlüssel ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethylbenzophenone, p-tolyl ketone, bis 4-methylphenyl methanone, di-p-tolyl ketone, methanone, bis 4-methylphenyl, p,p'-dimethylbenzophenone, p,p'-dimethyl di-phenyl ketone, bis-p-tolylmethanone, benzophenone, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethylbenzophenone
PubChem CID 69148
IUPAC-Name bis(4-methylphenyl)methanon
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4′-Dimethylbenzophenone
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93°C to 97°C
Farbe Braun
Siedepunkt 200°C (17.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 210.28
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver