Learn More
4,4'-Dimethylbenzophenon, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488066 100 g 100 Gramm
11468066 5 g 5 Gramm
11478066 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14111.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 611-97-2 | C15H14O | 210.276 g/mol
4,4'-Dimethylbenzophenone is used as catalytic agent and petrochemical additive. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Dimethylbenzophenon wird als Katalysator und petrochemisches Additiv verwendet. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-97-2
Summenformel C15H14O
Molekulargewicht (g/mol) 210.276
MDL-Nummer MFCD00017214
InChI-Schlüssel ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethylbenzophenone, p-tolyl ketone, bis 4-methylphenyl methanone, di-p-tolyl ketone, methanone, bis 4-methylphenyl, p,p'-dimethylbenzophenone, p,p'-dimethyl di-phenyl ketone, bis-p-tolylmethanone, benzophenone, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethylbenzophenone
PubChem CID 69148
IUPAC-Name bis(4-methylphenyl)methanon
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethylbenzophenone
Schmelzpunkt 92°C to 96°C
Siedepunkt 200°C (17 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 1240527
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 210.28
Reinheit (%) ≥98%