Learn More
4,4'-Dimethylbenzhydrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397625 1 g 1 Gramm
11307635 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397625 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05904.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 885-77-8 | C15H16O | 212.292 g/mol
4,4'-Dimethylbenzhydrol is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Dimethylbenzhydrol wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885-77-8
Summenformel C15H16O
Molekulargewicht (g/mol) 212.292
MDL-Nummer MFCD00017216
InChI-Schlüssel RGYZQSCFKFDECZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethylbenzhydrol, di-p-tolylmethanol, bis 4-methylphenyl methanol, benzenemethanol, 4-methyl-.alpha.-4-methylphenyl, benzhydrol, 4,4'-dimethyl, di p-tolyl methanol, 4,4-dimethylbenzhydrol, 4,4'-ditolyl carbinol, benzhydrol,4'-dimethyl
PubChem CID 279356
IUPAC-Name bis(4-Methylphenyl)methanol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethylbenzhydrol
Schmelzpunkt 69°C to 73°C
Menge 1 g
Beilstein 1874128
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 212.29
Reinheit (%) 98%