Learn More
4,4-Dimethyl-1-phenylpentan-1,3-dion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046615
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11318226
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15251.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13988-67-5 | C13H16O2 | 204.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13988-67-5
Summenformel C13H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.27
MDL-Nummer MFCD00511275
InChI-Schlüssel HORVLKADAZQYRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cbmicro_020484, benzoylpivaloylmethane, acmc-1c1ej, 2-tert-butylcarbonyl acetophenone, 1-tert-butyl-3-phenylmalonaldehyde, 1,3-pentanedione,4,4-dimethyl-1-phenyl, 1,3-pentanedione, 4,4-dimethyl-1-phenyl, 4,4-dimethyl-1-phenyl-1,3-pentanedione #
PubChem CID 589971
IUPAC-Name 4,4-Dimethyl-1-Phenylpentan-1,3-Dion
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4-Dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione
Dichte 1.024
Siedepunkt 127°C to 128°C (2 mmHg)
Brechungsindex 1.559
Menge 5 g
Beilstein 1868436
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 99%