Learn More
4,4'-Dimethoxytritylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434723 100 g 100 Gramm
11414723 5 g 5 Gramm
11424723 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434723 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11626.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 40615-36-9 | C21H19ClO2 | 338.83 g/mol
4,4'-Dimethoxytrityl chloride is used as a protective reagent for oligonucleotide synthesis. It is used for selective protection and deprotection procedures for thiol and hydroxy groups in nucleoside derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Dimethoxytritylchlorid wird als schützendes Reagenz für die Oligonukleotid-Synthese verwendet. Es wird für selektives Anbringen und Abspalten von Schutzgruppen an/von Thiol- und Hydroxygruppen in Nukleosid-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Teilweise löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40615-36-9
Summenformel C21H19ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 338.83
MDL-Nummer MFCD00008409
InChI-Schlüssel JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxytrityl chloride, dmt-cl, 4,4'-dimethoxytritylchloride, 4,4'-chloro phenyl methylene bis methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytriphenylmethyl chloride, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxybenzene, benzene, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxy, chloro-4,4'-dimethoxytriphenylmethane, 1-chloro 4-methoxyphenyl phenylmethyl-4-methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytritylchloride dmt-cl
PubChem CID 96831
IUPAC-Name 1-[chlor-(4-methoxyphenyl)-phenylmethyl]-4-methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Schmelzpunkt 121°C to 127°C
Menge 100 g
Beilstein 2471942
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol. Partially soluble in water
Formelmasse 338.83
Reinheit (%) 98%