Learn More
4,4'-Dimethoxystilbol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10407880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10407880 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10407880 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 115660100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Dimethoxystilbene
Namenshinweis 99%
CAS 4705-34-4
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 213°C to 215°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C16H16O2
Strukturformel CH3OC6H4CH=CHC6H4OCH3
MDL-Nummer MFCD00008414
Menge 10 g
Beilstein 06, 1023
Synonym bianisal, 4,4'-dimethoxystilbene, bianisylidene, photoanethole, p,p'-dimethoxystilbene, 4,4'-dimethoxy-trans-stilbene, e-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethene, 1-methoxy-4-e-2-4-methoxyphenyl ethenyl benzene, 4,4/'-dimethoxystilbene, 1,1'-e-ethene-1,2-diylbis 4-methoxybenzene
InChI-Schlüssel CAWFCZIEFIQKRV-ONEGZZNKSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)OC
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-[(E)-2--(4-methoxyphenyl)ethenyl]benzol
Molekulargewicht (g/mol) 240.3
PubChem CID 641296
Formelmasse 240.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Glitzerflocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Dimethoxystilbene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.