Learn More
4,4'-Dimethoxybenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30371921
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371921 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371921 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4599751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethoxybenzophenone
CAS 90-96-0
Summenformel C15H14O3
Menge 1 g
Synonym Bis(4-anisyl) Ketone, Bis(4-methoxyphenyl) Ketone, Bis(p-anisyl) Ketone, Bis(p-methoxy)benzophenone, Bis(p-methoxyphenyl) Ketone, DMBP, Di(4-methoxyphenyl) Ketone, Di-p-anisyl Ketone, NSC 4191, p,p'-Dimethoxybenzophenone
InChI-Formel InChI=1S/C15H14O3/c1-17-13-7-3-11(4-8-13)15(16)12-5-9-14(18-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(OC)cc2
Molekulargewicht (g/mol) 242.26
Formelmasse 242.0943