Learn More
4,4'-Dimethoxybenzophenon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081470
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
90-96-0
C15H14O3
242.27
MFCD00008404
RFVHVYKVRGKLNK-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dimethoxybenzophenone, bis 4-methoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-methoxyphenyl, p,p'-dimethoxybenzophenone, dmbp, bis p-anisyl ketone, bis 4-anisyl ketone, bis p-methoxy benzophenone, benzophenone, 4,4'-dimethoxy, 1,1-di p-methoxyphenyl-ketone
7032
bis(4-methoxyphenyl)methanon
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
90-96-0
C15H14O3
242.27
MFCD00008404
RFVHVYKVRGKLNK-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dimethoxybenzophenone, bis 4-methoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-methoxyphenyl, p,p'-dimethoxybenzophenone, dmbp, bis p-anisyl ketone, bis 4-anisyl ketone, bis p-methoxy benzophenone, benzophenone, 4,4'-dimethoxy, 1,1-di p-methoxyphenyl-ketone
7032
bis(4-methoxyphenyl)methanon
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
4,4'-Dimethoxybenzophenone is used in the organic synthesis. It also acts as a pharmaceutical intermediate. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Dimethoxybenzophenon wird in der organischen Synthese verwendet. Es dient auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser, löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethoxybenzophenone
Schmelzpunkt 142°C to 146°C
Menge 25 g
Beilstein 1878026
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water,soluble in ethanol.
Formelmasse 242.27
Reinheit (%) ≥98%