Learn More
4,4'-Dimethoxybenzil, +99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 170450050
Additional Details : CAS : 1226-42-2 Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10012120
  • 32.85 CHF / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
1226-42-2
270.27
YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
71043
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
C16H14O4
MFCD00008405
4,4'-dimethoxybenzil, anisil, p-anisil, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 4-methoxyphenyl ethanedione, ethanedione, bis 4-methoxyphenyl, di-p-anisoyl, p,p'-dimethoxybenzil, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,2-ethanedione
1,2-Bis(4-Methoxyphenyl)ethan-1,2-Dion
Spezifikation
4, 4'-Dimethoxybenzil
Glasflasche
131.0°C to 134.0°C
99+%
99.0
99+%
CH3OC6H4COCOC6H4OCH3
08, 428
YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
1,2-Bis(4-Methoxyphenyl)ethan-1,2-Dion
71043
Feines Kristallpulver
Authentic
Gelb
5g
1226-42-2
100.0
C16H14O4
MFCD00008405
4,4'-dimethoxybenzil, anisil, p-anisil, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 4-methoxyphenyl ethanedione, ethanedione, bis 4-methoxyphenyl, di-p-anisoyl, p,p'-dimethoxybenzil, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,2-ethanedione
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
270.27
270.27
99+%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate