Learn More
4,4'-Dijodbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10209493 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10209493 100 g Glasflasche 100 Gramm
10124703 5 g Glasflasche 5 Gramm
10085843 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10209493 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 115121000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3001-15-8 | C12H8I2 | 406 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3001-15-8
Summenformel C12H8I2
Molekulargewicht (g/mol) 406
MDL-Nummer MFCD00001057
InChI-Schlüssel GPYDMVZCPRONLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diiodobiphenyl, 4,4'-diiodo-1,1'-biphenyl, 4,4'-diiododiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-diiodo, 1-iodo-4-4-iodophenyl benzene, 4,4-diiodobiphenyl, 4-4'-iodophenyl iodobenzene, 4,4;-diiodobiphenyl, 4,4'-diiododophenyl, pract, 4-iodo-1-4-iodophenyl benzene
PubChem CID 76348
IUPAC-Name 1-Iod-4-(4-iodphenyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Diiodobiphenyl
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 201°C to 204°C
Farbe Beige bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel IC6H4C6H4I
Menge 100 g
Beilstein 05, 581
Formelmasse 406
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Diiodobiphenyl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.