Learn More
4,4'-Dihydroxybenzophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447407 100 g 100 Gramm
11427407 5 g 5 Gramm
11437407 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15097.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 611-99-4 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
4,4'-Dihydroxybenzophenone is as a UV light stabilizer. It and its derivatives are found in cosmetics, plastics, films, adhesives and coatings, optical fiber, and printed circuit boards. It is the precursor to certain polycarbonate polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Dihydroxybenzophenone is as a UV light stabilizer. Genau wie seine Derivate befindet es sich in Kosmetika, Kunststoffen, Folien, Klebstoffen und Beschichtungen, Glasfasern und Leiterplatten. Es ist Vorläufer bestimmter Polymere aus Polycarbonat.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.45 g/l).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-99-4
Summenformel C13H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
MDL-Nummer MFCD00002358
InChI-Schlüssel RXNYJUSEXLAVNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dihydroxybenzophenone, bis 4-hydroxyphenyl methanone, hbp ketone, methanone, bis 4-hydroxyphenyl, bis 4-hydroxyphenyl ketone, 4,4'-dihydoxy-benzophenone, bis p-hydroxy benzophenone, p,p'-dihydroxybenzophenone, 4,4'-dihydroxydiphenyl ketone, benzophenone, 4,4'-dihydroxy
PubChem CID 69150
ChEBI CHEBI:34365
IUPAC-Name Bis(4-Hydroxyphenyl)methanon
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C2=CC=C(C=C2)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dihydroxybenzophenone
Schmelzpunkt 221°bis 225 °C
Menge 100 g
Beilstein 1874572
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.45g/L).
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) ≥98%