Learn More
4,4'-Difluorbenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30374895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30374895 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374895 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD445430250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Difluorobenzophenone
CAS 345-92-6
Summenformel C13 H8 F2 O
Menge 250 g
Synonym Benzophenone, 4,4'-difluoro- (6CI,7CI,8CI), Bis(4-fluorophenyl)methanone, 4,4-Difluorobenzophenone, 4,4'-Difluorobenzophenone, 4,4'-Difluorodiphenyl ketone, Bis(4-fluorophenyl) ketone, Bis(p-fluorophenyl) ketone, Di-p-fluorophenyl ketone, NSC 51800, p,p'-Difluorobenzophenone
InChI-Formel InChI=1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(F)cc2
IUPAC-Name Bis(4-fluorphenyl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 218.2
Formelmasse 218.0543