Learn More
4,4'-Difluorbenzhydrylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399439
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399439 5 g 5 Gramm
11463554 10 g 10 Gramm
11473554 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399439 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11226.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 27064-94-4 | C13H9ClF2 | 238.662 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27064-94-4
Summenformel C13H9ClF2
Molekulargewicht (g/mol) 238.662
MDL-Nummer MFCD00044329
InChI-Schlüssel FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobenzhydryl chloride, 4,4'-chloromethylene bis fluorobenzene, 1,1'-chloromethylene bis 4-fluorobenzene, chlorobis 4-fluorophenyl methane, 4,4'-difluorodiphenylmethylchloride, chloro bis-4-fluorophenyl methane, bis 4-fluorophenyl chloromethane, 4,4'-difluorobenzhydrylchloride, 1-chloro 4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene, 1-chloro-4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene
PubChem CID 2723773
IUPAC-Name 1-[Chlor-(4-fluorphenyl)methyl]-4-fluorbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Dichte 1.28
Siedepunkt 126°C to 128°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.557
Menge 5 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 2052680
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 238.66
Reinheit (%) 98%