Learn More
4,4'-Dibrombiphenyl, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468106 50 g 50 Gramm
11478106 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14139.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 92-86-4 | C12H8Br2 | 312.00 g/mol
4,4'-Dibromobiphenyl is commonly used as fire retardants and plasticizers. It is also have application in gas chromatography and liquid chromatography analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Dibrombiphenyl wird häufig als Flammschutzmittel und Weichmacher verwendet. Es ist auch in der Gaschromatographie und in der Flüssigchromatographie-Analyse anwendbar.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-86-4
Summenformel C12H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 312.00
MDL-Nummer MFCD00000101
InChI-Schlüssel HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dibromobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dibromo, p,p'-dibromobiphenyl, 4,4'-dibromodiphenyl, 1-bromo-4-4-bromophenyl benzene, 4,4'-dibromo-biphenyl, unii-pou26v2xt2, 4',4-dibromobiphenyl, biphenyl, 4,4'-dibromo, pou26v2xt2
PubChem CID 7110
IUPAC-Name 4,4'-dibromo-1,1'-biphenyl
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dibromobiphenyl
Schmelzpunkt 164°bis 169 °C
Siedepunkt 355°C to 360°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN3152
Beilstein 2044701
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 312.02
Reinheit (%) ≥98%