Learn More
4,4'-Dibrombenzophenon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4,4'-Dibromobenzophenone is used in the synthesis of high molecular weight poly(p-phenylene) derivatives through palladium-catalyzed polycondensation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4,4′-Dibrombenzophenon wird bei der Synthese von Poly(p-phenylen)-Derivaten mit hohem Molekulargewicht durch Palladium-katalysierte Polykondensationsreaktion eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, 2-Propanol, Aceton und Toluol. Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,4'-Dibromobenzophenone |
| Schmelzpunkt | 172°C to 176°C |
| Summenformel | C5H10O2. |
| MDL-Nummer | MFCD00085264 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2049958 |
| Synonym | ethyl glycidyl ether, 2-ethoxymethyl oxirane, oxirane, ethoxymethyl, 1,2-epoxy-3-ethoxypropane, ethoxymethyl oxirane, 3-ethoxy-1,2-epoxypropane, oxirane, 2-ethoxymethyl, propane, 1,2-epoxy-3-ethoxy, 1-ethoxy-2,3-epoxypropane, ccris 1018 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,2-propanol,acetone and toluene. Miscible with water. |
| InChI-Schlüssel | HQCSZRIVJVOYSU-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CCOCC1CO1 |
| Mehr anzeigen |