Learn More
4,4'-Dibrombenzophenon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328035
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11328035 1 g 1 Gramm
11338035 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328035 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08200.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3988-03-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
4,4'-Dibromobenzophenone is used in the synthesis of high molecular weight poly(p-phenylene) derivatives through palladium-catalyzed polycondensation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Dibrombenzophenon wird bei der Synthese von Poly(p-phenylen)-Derivaten mit hohem Molekulargewicht durch Palladium-katalysierte Polykondensationsreaktion eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, 2-Propanol, Aceton und Toluol. Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3-2-3988
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dibromobenzophenone
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Summenformel C13H8Br2O
MDL-Nummer MFCD00016330
Menge 1 g
Beilstein 2049958
Synonym 4,4'-dibromobenzophenone, bis 4-bromophenyl methanone, methanone, bis 4-bromophenyl, p,p'-dibromobenzophenone, bis p-bromophenyl ketone, 4,4-dibromobenzophenone, di4-bromophenyl ketone, bis-4-bromo-phenyl-methanone, zlchem 265, pubchem7494
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,2-propanol,acetone and toluene. Miscible with water.
InChI-Schlüssel LFABNOYDEODDFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC-Name Bis(4-bromphenyl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 340.01
PubChem CID 72868
Formelmasse 340.03
Reinheit (%) ≥98%