Learn More
4,4'-Dibromobenzil, 97 %
Artikelnummer. 11474414
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474414 250 g 250 Gramm
11454414 10 g 10 Gramm
11464414 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474414 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13090.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 35578-47-3 | C14H8Br2O2 | 368,024 g/mol
4,4?-Dibrombenzil wurde zur Herstellung von 5,5?-Bis -(4-bromphenyl)-3-methylimidazolidin-2,4-dion, 5,5?-Bis -(4-bromphenyl)-3-butylimidazolidin-2,4-dion, 5,5?-Bis-(4-bromphenyl)-3-pentylimidazolidin-2,4-dion und 5,5?-Bis -(4-chlorphenyl)-3-ethylimidazolidin-2,4-dion verwendet. Wurde auch für die Synthese neuartiger Chinoxalin-basierter Sensibilisatoren für farbstoffsensibilisierte Solarzellen verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungsgebiete
4,4′-Dibromobenzil wurde verwendet zur Herstellung von 5,5′-bis-(4-Bromphenyl)-3-Methylimidazolidin-2,4-Dion, 5,5′-bis-(4-Bromphenyl)-3-Butylimidazolidin-2,4-Dion, 5,5′-bis-(4-Bromphenyl)-3-Pentylimidazolidin-2,4-Dion und 5,5′-bis-(4-Chlorphenyl)-3-Ethylimidazolidin-2,4-Dion. Es wurde auch für die Synthese neuartiger Chinoxalin-basierter Sensibilisatoren für farbstoffsensibilisierte Solarzellen verwendet.
Löslichkeit
Mäßig löslich in Wasser.
Anmerkungen
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35578-47-3
Summenformel C14H8Br2O2
MDL-Nummer MFCD00000104
InChI-Schlüssel NYCBYBDDECLFPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96430
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4 '-Dibromobenzil
Schmelzpunkt 224°C to 226°C
Menge 250 g
Synonym 4,4 '-dibromobenzil, ethanedione, bis 4-bromophenyl, p,p'-dibromobenzil, 1,2-bis 4-bromophenyl ethane-1,2-dione, benzyl, 4,4 '-dibromo, unii-o4txv8a656, bis 4-bromophenyl ethanedione, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-bromophenyl, bis 4-bromophenyl ethane-1,2-dione, 1,2-bis-4-bromo-phenyl-ethane-1,2-dione
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble aq. soln..
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC-Name bis(4-Bromophenyl)ethan-1,2-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 368.02
Formelmasse 368.04
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.