Learn More
4,4-Dibromo-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,4-Dibromo-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H4Br2N2O/c1-2-4(5,6)3(9)8-7-2/h1H3,(H,8,9) |
| Formelmasse | 253.869 |