Learn More
4,4'-Diacetylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11418446 25 g 25 Gramm
11408446 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418446 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15911.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 787-69-9 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 787-69-9
Summenformel C16H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.286
MDL-Nummer MFCD00017248
InChI-Schlüssel YSTSBXDVNKYPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diacetylbiphenyl, 4,4'-diacetyl biphenyl, 1-4-4-acetylphenyl phenyl ethanone, 4,4-diacetylbiphenyl, 1,1'-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl diethanone, 1-4'-acetyl 1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, ethanone, 1,1'-1,1'-biphenyl-4,4'-diylbis, 1-acetyl-4-4-acetylphenyl benzene, 1-4'-acetyl-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, diacetyl biphenyl
PubChem CID 301558
IUPAC-Name 1-[4-(4-Acetylphenyl)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Diacetylbiphenyl
Schmelzpunkt 190°C to 193°C
Menge 25 g
Formelmasse 238.29
Reinheit (%) 98%