Learn More
4,4'-Diacetoxybiphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479357 25 g 25 Gramm
11459357 1 g -
11469357 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21403.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32604-29-8
Summenformel C16H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 270.284
MDL-Nummer MFCD00035973
InChI-Schlüssel RQMBBMQDXFZFCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diacetoxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diyl diacetate, acetic acid 4'-acetoxy-biphenyl-4-yl ester, 4'-acetyloxy-1,1'-biphenyl-4-yl acetate, pubchem9095, 4,4-diacetoxybiphenyl, acmc-1agcm, 4,4'-diacetoxy-biphenyl, 4,4'-biphenol diacetate, 4,4'-biphenyldiyl diacetate
PubChem CID 604281
IUPAC-Name [4-(4-acetyloxyphenyl)phenyl]acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Diacetoxybiphenyl
Schmelzpunkt 162°C to 165°C
Menge 25 g
Formelmasse 270.28
Reinheit (%) 97%